Tlačiť
2-Fluoro-6-iodobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Fluoro-2-Iodobenzaldehyde
PC9246-1G PC9246-5G PC9246-25G
APOSPC9246-1GEA 24.91 EUR
APOSPC9246-1G APOSPC9246-5G APOSPC9246-25G
2-Fluoro-6-iodobenzaldehyde 97%
2-Fluoro-6-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FIO
Mw: 250.01
Teplota tavenia: 36…40 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07371506
Číslo CAS: 146137-72-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III