Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9243-1G PC9243-5G
APOSPC9243-1GEA 24.91 EUR
APOSPC9243-1G APOSPC9243-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₂
Mw: 234.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236293
Číslo CAS: 247113-91-3