Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC9220-1G PC9220-250MG PC9220-5G
APOSPC9220-1GEA 44.86 EUR
APOSPC9220-1G APOSPC9220-250MG APOSPC9220-5G
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Mw: 191.11 g/mol
Teplota tavenia: 212…215 °C
Hustota: 0.939 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08234940
Číslo CAS: 590371-38-3