Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9219-1G PC9219-250MG PC9219-5G
APOSPC9219-1GEA 29.8 EUR
APOSPC9219-1G APOSPC9219-250MG APOSPC9219-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Mw: 225.55 g/mol
Teplota tavenia: 173…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741353
Číslo CAS: 505084-59-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III