Tlačiť
Ethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 3-[3-(trifluoromethyl)benzamido]-1H-indole-2-carboxylate
PC9211-1G PC9211-500MG
APOSPC9211-1GEA 557.16 EUR
APOSPC9211-1G APOSPC9211-500MG
Ethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₉H₁₅F₃N₂O₃
Teplota tavenia: 212…214 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00794680
Číslo CAS: 338968-28-8