Tlačiť
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC9207-1G PC9207-250MG PC9207-5G
APOSPC9207-1GEA 274.77 EUR
APOSPC9207-1G APOSPC9207-250MG APOSPC9207-5G
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₈BrF₃O₂
Teplota tavenia: 71…72 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094546
Číslo CAS: 541550-00-9
OSN: 3261
ADR: 8 III