Tlačiť
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9205-1G PC9205-5G
APOSPC9205-1GEA 33.13 EUR
APOSPC9205-1G APOSPC9205-5G
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁ClFN₅
Mw: 231.66 g/mol
Teplota tavenia: 212…216 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051986
Číslo CAS: 16018-83-0