Tlačiť
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Bromo-2-fluoro-5-picoline
PC9195-100G PC9195-10G PC9195-25G
APOSPC9195-100GEA 251.95 EUR
APOSPC9195-100G APOSPC9195-10G APOSPC9195-25G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
Mw: 190.01
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095305
Číslo CAS: 17282-01-8