Tlačiť
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9192-5G PC9192-1G
APOSPC9192-5GEA 407.14 EUR
APOSPC9192-5G APOSPC9192-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Teplota tavenia: 40…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08146649
Číslo CAS: 321-24-4