Tlačiť
2-Fluoro-3-nitropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9190-100G PC9190-25G
APOSPC9190-100GEA 408.74 EUR
APOSPC9190-100G APOSPC9190-25G
2-Fluoro-3-nitropyridine
2-Fluoro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃FN₂O₂
Teplota varu: 109…110 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 17,8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095068
Číslo CAS: 1480-87-1