Tlačiť
3-Amino-2-fluoropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-3-pyridylamine, 2-Fluoropyridin-3-amine
PC9189-1G PC9189-5G
APOSPC9189-1GEA 24.95 EUR
APOSPC9189-1G APOSPC9189-5G
3-Amino-2-fluoropyridine
3-Amino-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₅FN₂
Hustota: 1,212 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095248
Číslo CAS: 1597-33-7