Tlačiť
4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9188-1G PC9188-5G PC9188-10G
APOSPC9188-1GEA 132.59 EUR
APOSPC9188-1G APOSPC9188-5G APOSPC9188-10G
4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O
Mw: 202.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08532499
Číslo CAS: 851262-98-1