Tlačiť
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9172-25G PC9172-5G
APOSPC9172-25GEA 229.44 EUR
APOSPC9172-25G APOSPC9172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
Teplota tavenia: 61…65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09258953
Číslo CAS: 644985-24-0