Tlačiť
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9163-1G PC9163-5G PC9163-25G
APOSPC9163-1GEA 24.95 EUR
APOSPC9163-1G APOSPC9163-5G APOSPC9163-25G
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Teplota varu: 76…78 °C/8mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272402
Číslo CAS: 65754-26-9