Tlačiť
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(4-fluorophenyl)borate
PC9162-1G PC9162-5G PC9162-25G
APOSPC9162-1GEA 24.91 EUR
APOSPC9162-1G APOSPC9162-5G APOSPC9162-25G
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₄BF₄K
Mw: 202
Teplota tavenia: 297 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318170
Číslo CAS: 192863-35-7