Tlačiť
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid
PC9161-1G PC9161-5G
APOSPC9161-1GEA 116.16 EUR
APOSPC9161-1G APOSPC9161-5G
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BFNO₄
Mw: 184.9176 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08277236
Číslo CAS: 352530-22-4