Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC9160-1G PC9160-5G
APOSPC9160-1GEA 66.49 EUR
APOSPC9160-1G APOSPC9160-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BBrF₃O₂
Mw: 268.82
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD08532500
Číslo CAS: 959997-88-7