Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid
PC9139-1G PC9139-5G
APOSPC9139-1GEA 59.68 EUR
APOSPC9139-1G APOSPC9139-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Mw: 225.56 g/mol
Teplota tavenia: 157…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458125
Číslo CAS: 590371-81-6