Tlačiť
5-Amino-2-fluoropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-pyridylamine, 2-Fluoropyridin-5-amine
PC9133-10G PC9133-250G PC9133-50G
APOSPC9133-10GEA 99.48 EUR
APOSPC9133-10G APOSPC9133-250G APOSPC9133-50G
5-Amino-2-fluoropyridine 97%
5-Amino-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₅FN₂
Teplota tavenia: 86…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632180
Číslo CAS: 1827-27-6