Tlačiť
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
PC9132-1G PC9132-5G
APOSPC9132-1GEA 24.91 EUR
APOSPC9132-1G APOSPC9132-5G
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Mw: 191.11 g/mol
Teplota tavenia: 133…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04113632
Číslo CAS: 80194-69-0