Tlačiť
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9131-1G PC9131-10G PC9131-5G
APOSPC9131-1GEA 46.53 EUR
APOSPC9131-1G APOSPC9131-10G APOSPC9131-5G
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Teplota tavenia: 105…108 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236224
Číslo CAS: 4837-19-8