Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid
PC9130-1G PC9130-5G PC9130-10G
APOSPC9130-1GEA 24.91 EUR
APOSPC9130-1G APOSPC9130-5G APOSPC9130-10G
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Mw: 191.1100 g/mol
Teplota tavenia: 125…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07375386
Číslo CAS: 87407-12-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III