Tlačiť
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9129-1G PC9129-5G
APOSPC9129-1GEA 24.91 EUR
APOSPC9129-1G APOSPC9129-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C6H3BrF3N
Mw: 225.9939 g/mol
Teplota varu: 97…99 °C/26mmHg
Teplota tavenia: 40…43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458124
Číslo CAS: 590371-58-7