Tlačiť
3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
PC9122-5G PC9122-1G PC9122-25G
APOSPC9122-5GEA 116.16 EUR
APOSPC9122-5G APOSPC9122-1G APOSPC9122-25G
3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
Mw: 190.58
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631329
Číslo CAS: 177942-50-6