Tlačiť
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9117-25G PC9117-5G
APOSPC9117-25GEA 991.98 EUR
APOSPC9117-25G APOSPC9117-5G
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide
Vzorec: C₆H₁₁ClFNO
Teplota varu: 113…115 °C/27mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00101818
Číslo CAS: 364-94-3
OSN: 1993
ADR: 3,III