Tlačiť
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC911112-1G PC911112-5G
APOSPC911112-1GEA 215.9 EUR
APOSPC911112-1G APOSPC911112-5G
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Mw: 188.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03422203
Číslo CAS: 399-44-0