Tlačiť
4-Fluoro-m-anisidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-anisidine, 4-Fluoro-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-fluoroanisole
PC9111-25G PC9111-5G
APOSPC9111-25GEA 68.1 EUR
APOSPC9111-25G APOSPC9111-5G
4-Fluoro-m-anisidine
4-Fluoro-m-anisidine
Vzorec: C₇H₈FNO
Mw: 141.15
Teplota tavenia: 66…68 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00665789
Číslo CAS: 64465-53-8