Tlačiť
6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC910926-100MG PC910926-1G PC910926-250MG
APOSPC910926-100MGEA 57.36 EUR
APOSPC910926-100MG APOSPC910926-1G APOSPC910926-250MG
6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
6,7-Difluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Vzorec: C₁₀H₈F₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08234366
Číslo CAS: 137114-68-2