Tlačiť
3-Fluoro-N-propylbenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N-(3-Fluorobenzyl)propylamine
PC910859-1G PC910859-5G
APOSPC910859-1GEA 249.15 EUR
APOSPC910859-1G APOSPC910859-5G
3-Fluoro-N-propylbenzylamine 98%
3-Fluoro-N-propylbenzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₄FN
Mw: 167.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09938496
Číslo CAS: 90389-86-9