Tlačiť
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9106-1G PC9106-5G PC9106-250MG
APOSPC9106-1GEA 68.1 EUR
APOSPC9106-1G APOSPC9106-5G APOSPC9106-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FIN
Mw: 247.100 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458123
Číslo CAS: 159719-57-0