Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Chloro-4-(difluoromethoxy)benzene
PC910104-25G PC910104-5G
APOSPC910104-25GEA 254.36 EUR
APOSPC910104-25G APOSPC910104-5G
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene
Vzorec: C₇H₅ClF₂O
Mw: 178.57 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09879256
Číslo CAS: 81932-03-8