Tlačiť
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N-(Chloroacetyl)-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Chloro-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC9100-10G PC9100-5G
APOSPC9100-10GEA 119.53 EUR
APOSPC9100-10G APOSPC9100-5G
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Vzorec: C₉H₇ClF₃NO
Mw: 237.61 g/mol
Teplota tavenia: 158…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084933
Číslo CAS: 2707-23-5