Tlačiť
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9099-1G PC9099-250MG PC9099-5G
APOSPC9099-1GEA 58.08 EUR
APOSPC9099-1G APOSPC9099-250MG APOSPC9099-5G
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄OFI
Mw: 250.01 g/mol
Teplota tavenia: 65…67 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08236850
Číslo CAS: 227609-88-3