Tlačiť
2,4-Difluorophenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9097-100G PC9097-25G PC9097-5G
APOSPC9097-100GEA 152.61 EUR
APOSPC9097-100G APOSPC9097-25G APOSPC9097-5G
2,4-Difluorophenylboronic acid
2,4-Difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
Mw: 157.91
Teplota tavenia: 247…250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318998
Číslo CAS: 144025-03-6