Tlačiť
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9095-1G PC9095-25G PC9095-5G
APOSPC9095-1GEA 24.91 EUR
APOSPC9095-1G APOSPC9095-25G APOSPC9095-5G
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde 97%
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FIO
Mw: 250.01
Teplota tavenia: 41…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093999
Číslo CAS: 146137-76-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III