Tlačiť
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9094-1G PC9094-5G PC9094-25G
APOSPC9094-1GEA 69.7 EUR
APOSPC9094-1G APOSPC9094-5G APOSPC9094-25G
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FIO
Mw: 250.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07782056
Číslo CAS: 699016-40-5