Tlačiť
4-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC909023-100MG PC909023-1G PC909023-500MG
APOSPC909023-100MGEA 555.18 EUR
APOSPC909023-100MG APOSPC909023-1G APOSPC909023-500MG
4-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
4-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂
Mw: 220.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15529110
Číslo CAS: 1196507-58-0