Tlačiť
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9088-25G PC9088-5G PC9088-1G
APOSPC9088-25GEA 91.33 EUR
APOSPC9088-25G APOSPC9088-5G APOSPC9088-1G
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Mw: 198.5500 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07782058
Číslo CAS: 89634-75-3