Tlačiť
5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC908748-1G PC908748-5G
APOSPC908748-1GEA 181.71 EUR
APOSPC908748-1G APOSPC908748-5G
5-Fluoroisoindoline hydrochloride 97%
5-Fluoroisoindoline hydrochloride
Vzorec: C8H9ClFN
Mw: 173.6152 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832541
Číslo CAS: 685565-15-5