Tlačiť
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9083-25G PC9083-5G PC9083-100G
APOSPC9083-25GEA 168.24 EUR
APOSPC9083-25G APOSPC9083-5G APOSPC9083-100G
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
Mw: 140.11 g/mol
Teplota tavenia: 121…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016626
Číslo CAS: 405-05-0