Tlačiť
Pentafluorophenyl Diphenylphosphinate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC908067-25G PC908067-5G
APOSPC908067-25GEA 107.1 EUR
APOSPC908067-25G APOSPC908067-5G
Pentafluorophenyl Diphenylphosphinate 98%
Pentafluorophenyl Diphenylphosphinate
Vzorec: C₁₈H₁₀F₅O₂P
Teplota tavenia: 47…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192380
Číslo CAS: 138687-69-1