Tlačiť
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
PC907776-1G PC907776-250MG PC907776-5G
APOSPC907776-1GEA 229.12 EUR
APOSPC907776-1G APOSPC907776-250MG APOSPC907776-5G
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO₂
Mw: 239.58 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD14698016
Číslo CAS: 1073129-57-3