Tlačiť
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4'-Fluoroisobutyrophenone, 1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropan-1-one
PC9071-1G PC9071-25G PC9071-5G
APOSPC9071-1GEA 79.71 EUR
APOSPC9071-1G APOSPC9071-25G APOSPC9071-5G
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
Vzorec: C₁₀H₁₁FO
Mw: 166.19 g/mol
Teplota varu: 95…97 °C/0.7mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038305
Číslo CAS: 26393-91-9