Tlačiť
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9069-1G PC9069-5G PC9069-25G
APOSPC9069-1GEA 24.95 EUR
APOSPC9069-1G APOSPC9069-5G APOSPC9069-25G
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene 97%
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₆F₄O₂
Teplota varu: 52 °C/50mmHg
Hustota: 1,3949 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458119
Číslo CAS: 22236-12-0