Tlačiť
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC906569-1G PC906569-5G
APOSPC906569-1GEA 364.51 EUR
APOSPC906569-1G APOSPC906569-5G
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid 95%
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid
Vzorec: C₈H₅FO₃
Mw: 168.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06739153
Číslo CAS: 79477-86-4