Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)quinoline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC906529-1G PC906529-250MG PC906529-5G
APOSPC906529-1GEA 290.81 EUR
APOSPC906529-1G APOSPC906529-250MG APOSPC906529-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoline 95%
3-(Trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₆F₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11007731
Číslo CAS: 25199-76-2