Tlačiť
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(4-(Bromomethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine, 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
PC906453-1G PC906453-200MG
APOSPC906453-1GEA 598.48 EUR
APOSPC906453-1G APOSPC906453-200MG
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide 95+%
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide
Vzorec: C₉H₆BrF₃N₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD19442581
Číslo CAS: 92367-11-8
OSN: 3265
ADR: 8,III