Tlačiť
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
PC906397-1G PC906397-250MG PC906397-5G
APOSPC906397-1GEA 194.67 EUR
APOSPC906397-1G APOSPC906397-250MG APOSPC906397-5G
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₁F₃O₂
Mw: 196.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09037361
Číslo CAS: 1202578-27-5