Tlačiť
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC906351-1G PC906351-5G
APOSPC906351-1GEA 139.4 EUR
APOSPC906351-1G APOSPC906351-5G
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 95%
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Mw: 169.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03413407
Číslo CAS: 315-12-8