Tlačiť
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC905183-1G PC905183-5G
APOSPC905183-1GEA 117.76 EUR
APOSPC905183-1G APOSPC905183-5G
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 95%
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Mw: 177.12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100743
Číslo CAS: 131747-57-4